Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
Descrizione
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine |
| CAS | 2095417-18-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H11FN6O4 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 140 mg/mL (489.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O)C=C(F)C(N)=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.22 |
| Peso formulazione | 286.22 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only