Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16440817 50 mg
16424508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16440817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111640
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine
CAS 1282040-14-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14N6O4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]([C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 282.26
Peso formulazione 282.26
Percent Purity 99.15%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only