Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460817 50 mg 50mg
16444508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16460817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111642
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine
CAS 2095417-28-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11N5O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (464.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@H]1O[C@@H](CO)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)C=C2)NC2=O
Molecular Weight (g/mol) 269.21
Peso formulazione 269.21
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only