Learn More
3'-Azido-3'-deoxythymidine, 98%
Codice prodotto. 15286058 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15286058 1 g 1g
15296058 5 g 5g
15206068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15286058 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454980010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30516-87-1
Formula molecolare C10H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 267.25
Numero MDL MFCD00006536
InChI Key HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Sinonimo azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
IUPAC Name 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Punto di fusione 118.0°C to 120.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,10322
Peso formulazione 267.24
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.