Learn More
3'-Azido-3'-deoxythymidine, TRC
Codice prodotto. 30344269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA8250001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Zidovudine
CAS 30516-87-1
Formula molecolare C10 H13 N5 O4
Quantità 1 g
Sinonimo Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-, 3'-Azido-3'-deoxythymidine, 3-Azido-3-deoxythymidine, 3'-AZT, 3'-Azidothymidine, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine, AZT, AZT (pharmaceutical), Azidothymidine, Azitidin, BW-A 509U, Compound S, NSC 602670, Retrovir, Retrovir IV, Retrovis, Timazid, Viro-Z, ZDV, ZVD, Zido-H
InChI Formula InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 267.24
Peso formulazione 267.0968
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.