Learn More
3'-Azido-3'-deoxythymidine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Zidovudine |
| CAS | 30516-87-1 |
| Formula molecolare | C10 H13 N5 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-, 3'-Azido-3'-deoxythymidine, 3-Azido-3-deoxythymidine, 3'-AZT, 3'-Azidothymidine, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine, AZT, AZT (pharmaceutical), Azidothymidine, Azitidin, BW-A 509U, Compound S, NSC 602670, Retrovir, Retrovir IV, Retrovis, Timazid, Viro-Z, ZDV, ZVD, Zido-H |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC Name | 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 267.24 |
| Peso formulazione | 267.0968 |