Learn More
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 98+%
Codice prodotto. 11438986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438986 25 g 25g
11448986 100 g 100g
11458986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17110.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 326-06-7 | C10H7F3O2 | 216.16 g/mol
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, is used as a primary and secondary intermediate. It is used as an Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, is used as a primary and secondary intermediate. It is used as an Intermediate in organic synthesis.
Solubility
Sparingly Soluble in water (0.24 g/L) (25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 326-06-7
Formula molecolare C10H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 216.16
Numero MDL MFCD00000425
InChI Key VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
PubChem CID 67589
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Punto di fusione 37°C to 40°C
Densità 1.113
Punti di ebollizione 224°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1875083
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble in water (0.24g/L) (25°C).
Peso formulazione 216.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone