Learn More
3-Benzoylpropionic acid, 98%
Codice prodotto. 10607442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607442 25 g Bottiglia in vetro 25g
10549800 100 g Bottiglia in vetro 100g
10590024 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10607442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105790250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2051-95-8
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00002792
InChI Key KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
IUPAC Name 4-oxo-4-phenylbutanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzoylpropionic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114°C to 119°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COCH2CH2CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 696
Fieser 02,26; 03,19
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder