Learn More
3-Benzoylpyridine, 98+%
Codice prodotto. 11492688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492688 5 g 5g
11402698 25 g 25g
11412698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492688 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16695.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5424-19-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5424-19-1
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD00006394
InChI Key RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
IUPAC Name phenyl(pyridin-3-yl)methanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzoylpyridine
Punto di fusione 36°C to 40°C
Punti di ebollizione 307°C
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Quantità 5 g
Beilstein 120234
Peso formulazione 183.21
Percent Purity ≥98%