Learn More
3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15454708
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15454708 10 g 10g
15444708 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15454708 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58409.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51802-77-8
Formula molecolare C10H9ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 208.645
Numero MDL MFCD08273449
InChI Key RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 8027132
IUPAC Name 3-benzyl-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Quantità 10 g
Peso formulazione 208.65
Percent Purity 97%