Learn More
3-Benzylamino-1-propanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322579 1 g 1g
15433517 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26664.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4720-29-0
Formula molecolare C10H15NO
Molecular Weight (g/mol) 165.236
Numero MDL MFCD00020622
InChI Key ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
IUPAC Name 3-(benzylamino)propan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzylamino-1-propanol
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.24
Percent Purity 97%