Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Benzylamino)propionitrile, 97+%
Marca:  Alfa Aesar™ 041949.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 706-03-6 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 5g
Codice prodotto. 11394927
  • 20.09€ / 5g
Spedizione stimata
15-02-2021
Identificatori chimici
706-03-6
160.22
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-N
69719
C1=CC=C(C=C1)CNCCC#N
C10H12N2
MFCD00001955
3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
3-(benzylamino)propanenitrile
Specifica
3-(Benzylamino)propionitrile
>110° (230°F)
5g
C10H12N2
UN3276
MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-N
3-(benzylamino)propanenitrile
69719
Liquid
1.024g/mL
1.5308
706-03-6
MFCD00001955
3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
C1=CC=C(C=C1)CNCCC#N
160.22
160.22
≥97%
Videos
SDS Documenti