Learn More
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11422110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422110 1 g 1g
11432110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422110 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28682.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073355-05-1 | C19H23BO2 | 294.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073355-05-1
Formula molecolare C19H23BO2
Molecular Weight (g/mol) 294.201
Numero MDL MFCD09266179
InChI Key VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 3-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb038
PubChem CID 46739037
IUPAC Name 2-(3-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 68°C to 69°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 294.2
Percent Purity 97%