Learn More
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 428070250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 81239-45-4 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10007949
  • 321.00€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Phase transfer catalyst
Specifica
Identificatori chimici
81239-45-4
257.35
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
4386830
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
C12H19NO3S
MFCD00225018
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
3-[benzyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
Specifica
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
245°C to 250°C
81239-45-4
100.0
C12H19NO3S
ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
3-[benzyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
4386830
95%
Glass bottle
25g
94.0
95%
MFCD00225018
Solubility in water: 10g/L (20°C)
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
257.35
257.35
Videos
SDS Documenti
Certificati