Learn More
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate, 95%
Codice prodotto. 10565290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10565290
Marca: Thermo Scientific Acros 428070050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 81239-45-4 | C12H19NO3S | 257.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81239-45-4
Formula molecolare C12H19NO3S
Molecular Weight (g/mol) 257.35
Numero MDL MFCD00225018
InChI Key MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
PubChem CID 4386830
IUPAC Name 3-[benzyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMILES C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 245°C to 250°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C)
Peso formulazione 257.35
Percent Purity 95%