Learn More
3-Benzylidene-2,4-pentanedione, 97%
Codice prodotto. 11340134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11340134 5 g 5g
11350134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340134 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00623.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4335-90-4 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4335-90-4
Formula molecolare C12H12O2
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00014990
InChI Key NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzylidene-2,4-pentanedione, benzalacetylacetone, benzylidene acetylacetone, 3-benzylideneacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-phenylmethylene, 1,1-diacetyl-2-phenylethylene, 2,2-diacetylvinyl benzene, 2-acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one, 2,4-pentanedione, 3-benzylidene, 3-benzylidene acetylacetone
PubChem CID 95782
IUPAC Name 3-benzylidenepentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Densità 1.093
Punti di ebollizione 185°C to 188°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 972849
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%