Learn More
3-Benzyloxy-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 10381720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381720 5 g Bottiglia in vetro 5g
10341770 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10381720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4799-68-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4799-68-2
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00029659
InChI Key FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzyloxy-1-propanol, 3-benzyloxy propan-1-ol, 3-benzyloxypropanol, 1-propanol, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-propan-1-ol, 1-propanol, 3-benzyloxy, 3-benzyloxypropan-1-ol, 3-benzyloxy-propane-1-ol, 3-benzyl-oxy propan-1-ol
PubChem CID 347971
SMILES OCCCOCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyloxy-1-propanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0490g/mL
Punti di ebollizione 111°C to 114°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.049
IUPAC Name 3-phenylmethoxypropan-1-ol
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Benzyloxy-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.