Learn More
3-Benzyloxy-1-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 4799-68-2 |
| Formula molecolare | C10H14O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 1,3-Propanediol monobenzyl ether, 1-(Benzyloxy)-3-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-Benzyloxypropanol, 3-[(Phenylmethyl)oxy]propan-1-ol, NSC 406922 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2 |
| SMILES | OCCCOCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 3-Benzyloxy-1-propanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.22 |
| Peso formulazione | 166.1 |