Learn More
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317006 50 g 50g
11307006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317006 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06830.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6346-05-0
Formula molecolare C15H14O3
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Numero MDL MFCD00003386
InChI Key VQVQZFHUXRSRBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, o-benzylisovanillin, benzaldehyde, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, benzyl iso-vanillin, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzylisovanillin, pubchem13136, acmc-1b6ff
PubChem CID 80671
IUPAC Name 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
Punto di fusione 60°C to 64°C
Quantità 50 g
Beilstein 794627
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 242.27
Percent Purity 98%