Learn More
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 6346-05-0 |
| Formula molecolare | C15 H14 O3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC Name | 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.27 |
| Peso formulazione | 242.0943 |