Learn More
3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10401694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10401694 1 g Amber Glass Bottle 1g
11306905 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10401694 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08033DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 900799-69-1
Formula molecolare C15H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 287.271
Numero MDL MFCD09817564
InChI Key DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 24229785
IUPAC Name 3-hydroxy-5-(phenylmethoxycarbonylamino)benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 287.27
Percent Purity 97%