Learn More
3-Benzyloxyacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10485472 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10485472 5 g 5g
10048821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10485472 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 353120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 34068-01-4
Numero MDL MFCD00026221
InChI Key FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
PubChem CID 98689
IUPAC Name 1-(3-phenylmethoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyloxyacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H14O2
Quantità 5 g
Beilstein 08, IV, 335
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Peso formulazione 226.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Benzyloxyacetophenone