Learn More
3-Benzyloxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10761545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10761545 5 g Bottiglia in vetro 5g
10122420 25 g Bottiglia in vetro 25g
10132420 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10761545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1700-37-4
Numero MDL MFCD00003367
InChI Key JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
IUPAC Name 3-phenylmethoxybenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyloxybenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 59°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H12O2
Formula lineare C6H5CH2OC6H4CHO
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 212.248
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Fine Crystalline Powder