Learn More
3-Benzyloxybromobenzene, 96%
Codice prodotto. 10280020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10280020 10 g 10g
10577980 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10280020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437790100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53087-13-1 | C13H11BrO | 263.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53087-13-1
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.13
InChI Key HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyloxy-3-bromobenzene, 3-benzyloxybromobenzene, benzyl 3-bromophenyl ether, 1-bromo-3-benzyloxybenzene, 3-benzyloxy bromobenzene, 3-bromophenyl benzyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-3-bromo-benzene, pubchem3065
PubChem CID 2756638
IUPAC Name 1-bromo-3-phenylmethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=CC=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyloxybromobenzene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60°C to 62°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Benzyloxybromobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.