Learn More
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10471810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471810 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10471810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427720010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 65564-05-8 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
CAS 65564-05-8
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C to 57°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H13NO3
Formula lineare C6H5CH2OC(O)NHCH2CH2CHO
Numero MDL MFCD05664298
Quantità 1 g
Sinonimo benzyl 3-oxopropylcarbamate, 3-benzyloxycarbonyl amino-1-propanal, 3-benzyloxycarbonyl amino propionaldehyde, benzyl n-3-oxopropyl carbamate, benzyl 3-oxopropyl carbamate, 3-oxo-propyl-carbamic acid benzyl ester, n-phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal, n-cbz-3-aminopropanal, pubchem13633
InChI Key PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC=O
IUPAC Name benzyl N-(3-oxopropyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 207.23
PubChem CID 10398106
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.