Learn More
3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11344116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344116 250 mg 250mg
11334116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344116 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19242.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 206559-36-6 | C14H11NOS | 241.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206559-36-6
Formula molecolare C14H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 241.31
Numero MDL MFCD00060374
InChI Key QJLFNDXMZQJMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 3-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene, acmc-20an9f, 3-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene #, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-9ci
PubChem CID 561446
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxybenzene
SMILES S=C=NC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione 49°C to 51°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN2923
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 241.31
Percent Purity 97%