missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Benzyloxyphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 11324116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324116 2 g 2g
11314116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11324116 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19241.04

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 20967-96-8
Formula molecolare C15H13NO
Molecular Weight (g/mol) 223.28
Numero MDL MFCD00016396
InChI Key CKZFVIPFANUBDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-3-benzyloxy phenyl acetonitrile, 3-benzyloxybenzyl cyanide, 2-3-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, 2-3-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, maybridge3_000453, 3-benzyloxyphenyl acetonitrile, 3-benzyloxy-phenyl acetonitrile, 3-benzyloxyphenyl-acetonitrile
PubChem CID 519831
IUPAC Name 2-(3-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile
SMILES N#CCC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Punto di fusione 47°C to 50°C
Punti di ebollizione 188°C to 190°C (3 mmHg)
Quantità 2 g
Beilstein 2585802
Peso formulazione 223.28
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.