Learn More
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 54314-85-1 |
| Formula molecolare | C28H28BrOP |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)phosphanium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 491.4 |