Learn More
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30339710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339710 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28798010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 54314-85-1
Formula molecolare C28H28BrOP
Quantità 10 g
Sinonimo Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)phosphanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 491.4