Learn More
3-Biphenylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Biphenylboronic Acid |
| CAS | 5122-95-2 |
| Formula molecolare | C12H11BO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, B-[1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, (3-Phenylphenyl)boronic Acid, (Biphenyl-3-yl)boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-ylboronic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1'-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | (3-phenylphenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.03 |
| Peso formulazione | 198.0852 |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?