Learn More
3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30346793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346793 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB809893500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid
CAS 101537-64-8
Formula molecolare C10H13NO4S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O
IUPAC Name 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]thiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 243.28
Peso formulazione 243.0565