Learn More
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid, 97%
Codice prodotto. 15409109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15409109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15409109 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19802.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14676-01-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
CAS 14676-01-8
Punto di fusione 142°C to 144°C (decomposition)
Formula molecolare C14H19NO4
Numero MDL MFCD02090695
Quantità 1 g
Beilstein 2867023
Sinonimo 3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, 3-n-boc-3-phenylpropionic acid, boc-dl-beta-phe-oh, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 3-boc-amino-3-phenyl-propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-, a-phe-oh, pubchem16181
InChI Key JTNQFJPZRTURSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 265.309
PubChem CID 2756815
Peso formulazione 265.31
Percent Purity 97%