Learn More
3-(Boc-amino)phenol, 97%
Codice prodotto. 15411188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15411188 5 g 5g
15401188 1 g 1g
15421188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15411188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55059.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19962-06-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19962-06-2
Formula molecolare C11H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 209.25
Numero MDL MFCD06798070
InChI Key HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-hydroxyphenylcarbamate, 3-boc-amino phenol, tert-butyl n-3-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 3-hydroxyphenyl carbamate, n-boc-3-aminophenol, carbamic acid, 3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butoxy-n-3-hydroxyphenyl carboxamide, n-boc-3-amino-phenol
PubChem CID 312485
IUPAC Name tert-butyl N-(3-hydroxyphenyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Boc-amino)phenol
Punto di fusione 134°C to 138°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 209.25
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Boc-amino)phenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Boc-amino)phenol