Learn More
3-(BOC-amino)pyrrolidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15234914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15234914 5 g 5g
15224914 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15234914 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 99724-19-3
Formula molecolare C9H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 186.26
InChI Key DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
PubChem CID 2757234
IUPAC Name tert-butyl N-pyrrolidin-3-ylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(BOC-amino)pyrrolidine
Punto di fusione 51°C to 54°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Boc-aminopyrrolidine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.