Learn More
3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30346649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB678885100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid
CAS 21816-08-0
Formula molecolare C11H15BrO2
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane
InChI Formula InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2
IUPAC Name 3-bromoadamantane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 259.14
Peso formulazione 258.0255