Learn More
3-Bromo-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10710374
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Produktkode 10710374
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC27510CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 59214-70-9
Formula molecolare C8H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 197.031
InChI Key ICJNAOJPUTYWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzofuran, 3-bromobenzo b furan, benzofuran, 3-bromo, 3-bromo-1-benzo b furan, 3-bromobenzofurane, 3-bromo-benzo b furan, 3-bromanyl-1-benzofuran, ksc269c4b
PubChem CID 640589
IUPAC Name 3-bromo-1-benzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)Br
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1-benzofuran
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.