Learn More
3-Bromo-1-phenylpropane, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11417515 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11417515 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11417515 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521178705
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1-phenylpropane
CAS 637-59-2
Formula molecolare C9H11Br
Numero MDL MFCD00000257
Quantità 100 g
Sinonimo 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
InChI Key XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name (3-bromopropyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 199.09
PubChem CID 12503
Peso formulazione 199.1