Learn More
3-Bromo-1H-indazole, 97%
Codice prodotto. 15477817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477817 10 g 10g
15467817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37775.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40598-94-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40598-94-5
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.035
Numero MDL MFCD00159926
InChI Key HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721568
IUPAC Name 3-bromo-2H-indazole
SMILES C1=CC2=C(NN=C2C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1H-indazole
Punto di fusione 148°C to 149°C
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Sinonimo 3-bromoindazole, 3-bromo-1h-indazole, 1h-indazole, 3-bromo, bromoindazole, 3-brom-1h-indazol, 2h-indazole, 3-bromo, indazole, 3-bromo, zlchem 586, pubchem11861, 3-bromo-1 h-indazole
Peso formulazione 197.04
Percent Purity 97%