Learn More
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline, 98+%
Codice prodotto. 11304344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11304344 10 g 10g
11314344 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11304344 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00873.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82842-52-2 | C9H12BrN | 214.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82842-52-2
Formula molecolare C9H12BrN
Molecular Weight (g/mol) 214.106
Numero MDL MFCD00015476
InChI Key MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl, pubchem4363, ksc496e8h, 2,4,6-trimethyl-3-bromoaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-aniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-phenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 98+%
PubChem CID 688300
IUPAC Name 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1N)C)Br)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Punto di fusione 34°C to 38°C
Punti di ebollizione 153°C to 155°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 10 g
Beilstein 2829829
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 214.11
Percent Purity ≥98%