Learn More
3-Bromo-2-chloropyridine, 97%
Codice prodotto. 11490688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490688 25 g 25g
11470688 1 g 1g
11480688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490688 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25206.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52200-48-3
Formula molecolare C5H3BrClN
Molecular Weight (g/mol) 192.44
Numero MDL MFCD00234007
InChI Key HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
IUPAC Name 3-bromo-2-chloropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-chloropyridine
Punto di fusione 52°C to 57°C
Punti di ebollizione 97°C (10 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 109812
Peso formulazione 192.44
Percent Purity 97%