Learn More
3-Bromo-2-cyanopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11496580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496580 1 g 1g
15463737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496580 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27632.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55758-02-6
Formula molecolare C6H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 183.01
Numero MDL MFCD02683288
InChI Key HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
PubChem CID 817694
IUPAC Name 3-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-cyanopyridine
Punto di fusione 96°C to 99°C
Punti di ebollizione 120°C (4 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 183.01
Percent Purity 98%