Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 15462069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15462069 5 g 5g
15439126 250 mg 250mg
15452069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15462069 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64748.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1031929-01-7 | C6H2BrF4N | 243.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1031929-01-7
Formula molecolare C6H2BrF4N
Molecular Weight (g/mol) 243.99
Numero MDL MFCD08061304
InChI Key HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl ryridine, pubchem15149, pyridine,3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 23053237
IUPAC Name 3-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC1=C(Br)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densità 1.774 g/mL
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Peso formulazione 243.99
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid