Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672489 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10672489 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00195DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 103192-90-1
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H2BrF4N
Quantità 1 g
Peso formulazione 243.98
Percent Purity 97%