Learn More
3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15494687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494687 250 mg 250mg
15484687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32021.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874285-03-7
Formula molecolare C8H5BrFN
Molecular Weight (g/mol) 214.04
Numero MDL MFCD09864662
InChI Key JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, acmc-20a3z9, benzeneacetonitrile,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 26985257
IUPAC Name 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
SMILES FC1=C(CC#N)C=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
Punti di ebollizione 92°C (0.3 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3276
Peso formulazione 214.04
Percent Purity 98%