Learn More
3-Bromo-2-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10566704 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10441884 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566704 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67201CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 14903-90-3
Formula molecolare C5H3BrO3
Molecular Weight (g/mol) 190.98
Numero MDL MFCD00092761
InChI Key UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 605479
IUPAC Name 3-bromofuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-furoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Peso formulazione 190.98
Percent Purity 97%