Learn More
3-Bromo-2-furoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-2-furoyl chloride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 209.43 |
| Percent Purity | 97% |