Learn More
3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10507883 1 g 1g
10148504 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10507883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB03755DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16789-84-7
Formula molecolare C7H4BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD00051833
InChI Key BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC Name 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.02
Percent Purity 97%