Learn More
3-Bromo-2-methylaniline, 98+%
Codice prodotto. 11463854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463854 25 g 25g
11453854 5 g 5g
11473854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463854 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11884.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55289-36-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55289-36-6
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.052
Numero MDL MFCD00051579
InChI Key IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
PubChem CID 123538
IUPAC Name 3-bromo-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-methylaniline
Densità 1.51
Punti di ebollizione 253°C to 255°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.616
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2354213
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 186.06
Percent Purity ≥98%