Learn More
3-Bromo-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11955221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955221 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437810050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-methylaniline
CAS 55289-36-6
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Colorless
Densità 1.5100g/mL
Punti di ebollizione 248°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8BrN
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.51
Sinonimo 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
InChI Key IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)N
IUPAC Name 3-bromo-2-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 186.05
PubChem CID 123538
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-2-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.