Learn More
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30340376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340376 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340376 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68525550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid
CAS 76006-33-2
Formula molecolare C8H7BrO2
Quantità 50 g
Sinonimo 3-Bromo-o-toluic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1c(Br)cccc1C(=O)O
IUPAC Name 3-bromo-2-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Peso formulazione 213.9629